missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MKRN3 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Código de producto. 18619100 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
18619100 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 18619100 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP281964PCP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

MKRN3 Polyclonal antibody specifically detects MKRN3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno MKRN3
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Conjugado PerCP
Dilución Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formulación PBS
Alias de gen EC 6.3.2.-, makorin ring finger protein 3, MGC88288, RNF63D15S9, ZFP127RING finger protein 63, Zinc finger protein 127, ZNF127probable E3 ubiquitin-protein ligase makorin-3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno MKRN3 antibody was raised against a 17 amino acid peptide near the carboxy terminus of human MKRN3. The immunogen is located within amino acids 400 - 450 of MKRN3. Amino Acid Squence: FYKHEYPEGWGDEPPG
Método de purificación Peptide affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Zinc Finger
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7681
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.