Learn More
MKP-1/DUSP1 Antibody (3A9), Novus Biologicals™
Código de producto. 18363798 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.01 miligramo
18363798 0.1 mg 0.01 miligramo
1 options
Código de producto. 18363798 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor H00001843M05
Mouse Monoclonal Antibody
MKP-1/DUSP1 Monoclonal antibody specifically detects MKP-1/DUSP1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MKP-1/DUSP1
Aplicaciones Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Sandwich ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 3A9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500
Formulación In 1x PBS, pH 7.4
N.º de referencia del gen NP_004408
Alias de gen CL100MAP kinase phosphatase 1, dual specificity phosphatase 1, Dual specificity protein phosphatase hVH1, EC 3.1.3.16, EC 3.1.3.48, HVH1, Mitogen-activated protein kinase phosphatase 1, MKP1, MKP-1dual specificity protein phosphatase 1, Protein-tyrosine phosphatase CL100, PTPN10serine/threonine specific protein phosphatase, VH1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno DUSP1 (NP_004408, 305 a.a. ~ 367 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. LLQFESQVLAPHCSAEAGSPAMAVLDRGTSTTTVFNFPVSIPVHSTNSALSYLQSPITTSPSC
Método de purificación IgG purified
Cantidad 0.1 mg
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 1843
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Aliquot and store at -20°C or -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG2b κ