Learn More
Novus Biologicals™ MKLP1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18664260 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18664260 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18664260 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00009493T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Cell Cycle and Replication, Core ESC Like Genes, DNA Repair, Stem Cell Markers
Objetivo MKLP1
Sinónimo kinesin family member 23, kinesin-like 5 (mitotic kinesin-like protein 1), Kinesin-like protein 5, kinesin-like protein KIF23, KNSL5CHO1, mitotic kinesin-like 1, MKLP-1, MKLP1Mitotic kinesin-like protein 1
Símbolo de gen KIF23