Learn More
MKL2 Antibody (CL1546) [Alexa Fluor™ 647], R&D Systems™
Código de producto. 30297149 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30297149 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30297149 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP252970AF647
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
MKL2 Monoclonal antibody specifically detects MKL2 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno MKL2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon CL1546
Conjugado Alexa Fluor 647
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DKFZp686J1745, FLJ31823, FLJ45623, KIAA1243, megakaryoblastic leukemia 2, MKL/myocardin-like 2, MKL/myocardin-like protein 2, MRTFB, MRTF-B, myocardin-related transcription factor B, NPD001
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q9ULH7, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cardiovascular Biology, Stem Cells
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 57496
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4⪚C in the dark.
Tipo de producto Antibody
Formulario Purified
Isotype IgG1
Línea de productos Novus