Learn More
BINDER™ Serie MKFT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con control de humedad e intervalo de temperatura baja ampliado
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 16479983 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 L
228 L
734 L
Modelo:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo unitSize
16479983 734 L MKFT720-400 V cada uno
16300628 115 L MKFT115-400 V cada uno
16464479 228 L MKFT240-400 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16479983 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200384
Mantén tus muestras refrigeradas
Usar código promocional 27999
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT para perfiles climáticos alternos de baja temperatura es la especialista para cambios climáticos alternos dinámicos entre -70 °C y 180 °C. Las grandes reservas de rendimiento y el enfriamiento rápido hacen de la cámara de simulación ambiental MKFT el producto de gama alta para pruebas climáticas basadas en normas complejas.
  • Rango de temperatura: -70 °C a +180 °C
  • Rango de humedad: 10 % a 98 % HR
  • Depósito de almacenamiento de agua integrado, 20 litros
  • 4 contactos de relé de tensión cero
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
  • BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ Edición básica
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de computadora: Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • Calentamiento de puerta
  • Notificación de alarma en caso de falta de agua en fresco depósito de agua
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Número máximo de racks para (9020-0382): 4
  • Número máximo de racks para (9020-0383): 6
  • Número máximo de racks para (9020-0384): 11
  • Kit de conexión de seguridad completo para el suministro de agua y drenaje, hasta 1 m de altura
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 40 kg
Descripción MKFT720-400 V, Estándar, Serie MKFT - Cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad y rango extendido de bajas temperaturas, 734 L, 400 V 3 ∼50 Hz
Capacidad (métrico) 734 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Iluminación interior
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
N.º de estantes 1
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT touch
Para utilizar con (aplicación) Para cambios rápidos de temperatura con control de humedad y un intervalo de temperatura baja ampliado
Modelo MKFT720-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 1200 x 600 x 1020 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1620 x 1190 x 2005 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 600 x 1200 x 1020 mm
Peso (métrico) 635 kg
Tensión 400 V
Vataje 11 kW
Amperaje 22,5 A
Frecuencia 50 Hz