Learn More
BINDER™ Serie MKFT: cámaras climáticas dinámicas, para cambios rápidos de temperatura con control de humedad e intervalo de temperatura baja ampliado
BIOPHARMA
Código de producto. 16300628 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
115 L
228 L
734 L
Modelo:
MKFT115-400 V
MKFT240-400 V
MKFT720-400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Tamaño de la unidad
16300628 115 L MKFT115-400 V cada uno
16464479 228 L MKFT240-400 V cada uno
16479983 734 L MKFT720-400 V cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 16300628 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200382
Contribuya a un laboratorio más seguro y eficiente
Usar código promocional 28026
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo I del Reglamento de la UE no 517/2014 sobre gases fluorados de efecto invernadero, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
La cámara de simulación ambiental BINDER de la serie MKFT para perfiles climáticos alternos de baja temperatura es la especialista para cambios climáticos alternos dinámicos entre -70 °C y 180 °C. Las grandes reservas de rendimiento y el enfriamiento rápido hacen de la cámara de simulación ambiental MKFT el producto de gama alta para pruebas climáticas basadas en normas complejas.
  • Rango de temperatura: -70 °C a +180 °C
  • Rango de humedad: 10 % a 98 % HR
  • Depósito de almacenamiento de agua integrado, 20 litros
  • 4 contactos de relé de tensión cero
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • Protección programable contra la condensación para el material de prueba
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Registrador de datos interno, los valores medidos se pueden leer en formato abierto a través de USB
  • Ventana de visualización climatizada con iluminación interior LED
  • Regulación de humedad con sensor de humedad capacitativo y humidificación de vapor
  • BINDER Software de gestión múltiple APT-COM™ Edición básica
  • Solución de problemas del sistema con alarmas visuales y sonoras
  • Dispositivo de seguridad de temperatura ajustable e independiente de clase 2 (DIN 12880) con alarma visual
  • 4 ruedas, dos con frenos
  • Interfaz de computadora: Ethernet
  • Función de rampa ajustable
  • Para registrador gráfico
  • Reloj de tiempo real
  • Calentamiento de puerta
  • Notificación de alarma en caso de falta de agua en fresco depósito de agua
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Número máximo de racks para (9020-0382): 4
  • Número máximo de racks para (9020-0383): 6
  • Número máximo de racks para (9020-0384): 11
  • Kit de conexión de seguridad completo para el suministro de agua y drenaje, hasta 1 m de altura
  • Cámara interna de acero inoxidable
  • Refrigerantes sin CFC R-452A y R-23
  • Refrigeración con unidad de refrigeración de compresor en cascada
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción MKFT115-400 V, Estándar, Serie MKFT - Cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad y rango extendido de bajas temperaturas, 115 L, 400 V 3 ∼50 Hz
Capacidad (métrico) 115 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Iluminación interior
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
N.º de estantes 1
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT touch
Para utilizar con (aplicación) Para cambios rápidos de temperatura con control de humedad y un intervalo de temperatura baja ampliado
Modelo MKFT115-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 600 x 400 x 480 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1020 x 900 x 1715 mm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 600 x 400 x 480 mm
Peso (métrico) 330 kg
Tensión 400 V
Vataje 5 kW
Amperaje 12,5 A
Frecuencia 50 Hz