Learn More
BINDER™ Cámara climática dinámica serie MKF
BIOPHARMA
Código de producto. 17684475 Tienda BINDER Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
417 L
991 L
Modelo:
MKF1020-400 V
MKF400-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al):
735 x 810 x 700 mm
1200 x 810 x 1020 mm
Amperaje:
12,5 amperios
22,5 amperios
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Modelo Dimensiones interiores (F x An x Al) Amperaje Tamaño de la unidad
17684475 417 L MKF400-400 V 735 x 810 x 700 mm 12,5 amperios cada uno
17659775 991 L MKF1020-400 V 1200 x 810 x 1020 mm 22,5 amperios cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 17684475 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90200408
 Artículo restringido
En stock
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Las cámaras de simulación ambiental BINDER serie MKF son perfectas para cualquier prueba en caliente y en frío basada en los métodos de prueba de temperatura y clima actuales de acuerdo con las normas DIN e IEC. El completo equipamiento estándar de esta cámara de simulación ambiental garantiza la facilidad de uso.
  • Rango de temperatura: -°40 C a +180 °C
  • Rango de humedad: 10% a 98% HR
  • Regulación de humedad con sensor capacitivo de humedad y humidificación de vapor
  • APT.line™ tecnología de cámara de precalentamiento
  • Controlador con pantalla táctil intuitiva y con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
  • Refrigerante R-452A sin CFC
  • Depósito de almacenamiento de agua integrado, 20 l
  • 1 gradilla de acero inoxidable
  • Número máximo de racks para (9020-0408): 6
  • Número máximo de racks para (9020-0409): 11
  • Orificios de acceso con enchufe de silicona
  • 4 contactos de relé de tensión cero
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 30 kg
Descripción MKF400-400 V, estándar, serie MKF: cámaras climáticas dinámicas para cambios rápidos de temperatura con control de humedad, 417 l, 400 V 3 ∼ 50 Hz
Capacidad (métrico) 417 L
Material de la cámara Acero inoxidable
Iluminación Relámpago de la ventana de visualización
Material Acero laminado en frío con revestimiento de polvo
N.º de estantes 1
Tipo de tapón CEE
Humedad relativa 10 bis 98%
Intervalo de temperatura (métrico) - 70 °C a +180 °C
Tipo Cámara climática
Pantalla TFT Touch
Modelo MKF400-400 V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 735 x 810 x 700 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1135 x 1438 x 1710 mm
Peso (métrico) 432 kg
Tensión 400 V
Vataje 8 kW
Amperaje 12,5 amperios
Frecuencia 50 Hz