Learn More
MK-8745, MedChemExpress
Product Code. 16496336
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
16496336 100 mg 100 miligramos
16462027 50 mg 50 miligramos
16455878 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16496336 Supplier Medchem Express Supplier No. HY13819
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress MK-8745 is an aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 nM.
MK-8745 is an aurora A kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 nM.
Specifications
Nombre del producto químico o material MK-8745
CAS 885325-71-3
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H19ClFN5OS
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.53 mM)
SMILES O=C(C1=CC=CC(Cl)=C1F)N2CCN(CC3=NC(NC4=NC=CS4)=CC=C3)CC2
Peso molecular (g/mol) 431.91
Formula Weight (peso de la fórmula) 431.91
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease