Learn More
MK-7246, MedChemExpress
Código de producto. 16499407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499407 5 mg 5 miligramos
16416878 10 mg 10 miligramos
16413506 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16499407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY158535mg
MedChemExpress MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
MK-7246 is a potent and selective CRTH2 antagonist with a Ki of 2.5±0.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-7246
CAS 1218918-62-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H21FN2O4S
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 250 mg/mL (600.28 mM)
SMILES O=C(O)CC1=C(CC[C@@H](N(S(=O)(C2=CC=C(F)C=C2)=O)C)C3)N3C4=C1C=CC=C4
Peso molecular (g/mol) 416.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.47
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation