Learn More
MK-5108, MedChemExpress
Código de producto. 16465588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16465588 10 mg 10 miligramos
16438287 5 mg 5 miligramos
16431757 50 mg 50 miligramos
16406136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13252
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
MK-5108 is a highly potent and specific inhibitor of Aurora A kinase with an IC50 value of 0.064 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-5108
CAS 1010085-13-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClFN3O3S
Cantidad 10 mg
Sinónimo VX-689
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (27.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(C(Cl)=CC=C1)=C1O[C@H](CC2)CC[C@@]2(C(O)=O)CC3=CC=CC(NC4=NC=CS4)=N3
Peso molecular (g/mol) 461.94
Formula Weight (peso de la fórmula) 461.94
Porcentaje de pureza 96.69%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease