Learn More
MK-4256, MedChemExpress
Código de producto. 16481349
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16481349 1 mg 1 miligramo
16448397 5 mg 5 miligramos
16436196 100 mg 100 miligramos
16431867 50 mg 50 miligramos
16415708 10 mg 10 miligramos
16413366 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16481349 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13466
MedChemExpress MK-4256 is a potent and selective SSTR3 antagonist with IC50s of 0.66 nM and 0.36 nM in human and mouse receptor binding assays, respectively.
MK-4256 is a potent and selective SSTR3 antagonist with IC50s of 0.66 nM and 0.36 nM in human and mouse receptor binding assays, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-4256
CAS 1104599-69-0
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C27H23FN8O
Cantidad 1 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (202.22 mM)
SMILES CN1N=CC([C@@]2(C3=NOC(C)=N3)N[C@@H](C4=NC=C(C5=CC=C(F)C=C5)N4)CC6=C2NC7=C6C=CC=C7)=C1
Peso molecular (g/mol) 494.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 494.52
Porcentaje de pureza 99.48%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism