Learn More
MK-3207, MedChemExpress
Código de producto. 16483768
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16483768 10 mg 10 miligramos
16426497 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16483768 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10301
MedChemExpress MK-3207 is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist (IC50= 0.12 nM; Ki= 0.024 nM); highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.
MK-3207 is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist (IC50= 0.12 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-3207
CAS 957118-49-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H29F2N5O3
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (269.01 mM)
SMILES O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2
Peso molecular (g/mol) 557.59
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.59
Porcentaje de pureza 96.47%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation