Learn More
MK-3207 Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16496497
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496497 5 mg 5 miligramos
16460157 50 mg 50 miligramos
16453778 10 mg 10 miligramos
16434836 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496497 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY10302
MedChemExpress MK-3207 (Hydrochloride) is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist with IC50 of 0.12 nM and Ki of 0.024 nM, and is highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.
MK-3207 (Hydrochloride) is a potent and orally bioavailable CGRP receptor antagonist with IC50 of 0.12 nM and Ki of 0.024 nM, and is highly selective versus human AM1, AM2, CTR, and AMY3.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-3207 Hydrochloride
CAS 957116-20-0
Color Rosa
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H30ClF2N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (168.34 mM) ∣H2O : 50 mg/mL (84.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C2(NC[C@@H](C3=CC(F)=CC(F)=C3)N1CC(NC4=CC5=C(C[C@@]6(C(NC7=C6C=CC=N7)=O)C5)C=C4)=O)CCCC2.Cl
Peso molecular (g/mol) 594.05
Formula Weight (peso de la fórmula) 594.05
Porcentaje de pureza 99.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation