Learn More
MK-0557, MedChemExpress
Código de producto. 16496756
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496756 100 mg 100 miligramos
16489077 5 mg 5 miligramos
16436498 10 mg 10 miligramos
16422597 50 mg 50 miligramos
16411186 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16496756 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15411
MedChemExpress MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
MK-0557 is a highly selective, orally available neuropeptide Y5 receptor antagonist with a Ki of 1.6 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material MK-0557
CAS 328232-95-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19FN4O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 200 mg/mL (492.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C([C@H]1CC[C@@](C2=C3C=CN=C2)(OC3=O)CC1)NC4=NN(C5=CC=CC=C5F)C=C4
Peso molecular (g/mol) 406.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 406.41
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism