Learn More
Mizolastine, MedChemExpress
Código de producto. 16472046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472046 500 mg 500 miligramos
16471386 200 mg 200 miligramos
16428146 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16472046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0164
MedChemExpress Mizolastine is a histamine H1-receptor antagonist with IC50 of 47 nM used in the treatment of hay fever (seasonal allergic rhinitis), hives and other allergic reactions.
Mizolastine is a histamine H1-receptor antagonist with IC50 of 47 nM used in the treatment of hay fever (seasonal allergic rhinitis), hives and other allergic reactions.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mizolastine
CAS 108612-45-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H25FN6O
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (57.80 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C1NC(N(C2CCN(C3=NC4=CC=CC=C4N3CC5=CC=C(F)C=C5)CC2)C)=NC=C1
Peso molecular (g/mol) 432.49
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.49
Porcentaje de pureza 99.94%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation