missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Miz-1/ZBTB17 Antibody [DyLight 550], Novus Biologicals™

Código de producto. 30657001 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30657001 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30657001 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor AF3760L

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

Miz-1/ZBTB17 Polyclonal antibody specifically detects Miz-1/ZBTB17 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Miz-1/ZBTB17
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado DyLight 550
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen Miz-1, MIZ1, Myc-interacting zinc finger protein 1, pHZ-67, zinc finger and BTB domain containing 17, zinc finger and BTB domain-containing protein 17, Zinc finger protein 151, zinc finger protein 151 (pHZ-67), Zinc finger protein 60MIZ-1, ZNF151Myc-interacting Zn finger protein-1, ZNF60
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human Miz-1, Met1-Ala188, Accession # Q13105
Método de purificación Antigen Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7709
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.