Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con tapón de vidrio y esmerilado NS
Código de producto. 11795334
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
11795334 500 mL 5 mL paquete de 2
10141481 1000 ml 10 ml cada uno
11775334 100 ml 1 ml paquete de 2
11740984 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10150711 2000 ml 20 ml cada uno
11785334 250 ml 2 ml paquete de 2
11755334 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11765334 50 ml 1 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11795334 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2340290
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.00€
    165.40€ / paquete de 2
    Ahorro 23.60€
    12% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase A Hirschmann™ con tapón de vidrio esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Graduación de punto principal, azul
  • Con tapón de vidrio y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Tolerancia ±2,5 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 500 mL
Altura (métrico) 425 mm
Incluye Tapón de vidrio
Material del tope Vidrio
Graduaciones 5 mL
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Subdivisión Color de esmalte azul, graduación de anillo de punto principal
Esterilidad No estéril
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Redondo
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada