Learn More
Hirschmann™ Probetas de medición de clase A con tapón de vidrio y esmerilado NS
Código de producto. 11775334
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
2000 ml
Graduaciones:
0,2 ml
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 mL
10 ml
20 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones unitSize
11775334 100 ml 1 ml paquete de 2
10141481 1000 ml 10 ml cada uno
11740984 10 ml 0,2 ml paquete de 2
10150711 2000 ml 20 ml cada uno
11785334 250 ml 2 ml paquete de 2
11755334 25 ml 0,5 ml paquete de 2
11765334 50 ml 1 ml paquete de 2
11795334 500 mL 5 mL paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11775334 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 2340280
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    93.00€
    80.90€ / paquete de 2
    Ahorro 12.10€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 02-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente para la medición precisa de líquidos y la transferencia de líquidos en el laboratorio Las probetas de medición de clase A Hirschmann™ con tapón de vidrio esmerilado NS se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
  • Graduación de punto principal, azul
  • Con tapón de vidrio y esmerilado NS
  • Conforme a DIN EN ISO 4788
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Tolerancia ± 0,5 ml
Material Vidrio
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 4788
Clase Clase A
Capacidad (métrico) 100 ml
Altura (métrico) 290 mm
Incluye Tapón de vidrio
Material del tope Vidrio
Graduaciones 1 ml
Tipo base Hexagonal
Color de escala Azul
Forma Forma redonda
Tipo de producto Probeta de mezcla graduada