Descripción
- Calibrado para contener (TC, In)
- Con tapón de PP
- Base hexagonal
- Altura sin tapón
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 4788 |
| Clase | Clase B |
| Capacidad (métrico) | 10 ml |
| Incluye | Tapón de PP y base hexagonal |
| Número de tapón | NS 10/19 |
| Material del tope | Polipropileno |
| Graduaciones | 0,2 ml |