Learn More
Cytiva Mezclador
Código de producto. 15249774 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 unidad
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15249774 1 unidad cada uno
1 options
Código de producto. 15249774 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 29023960
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Para su uso en aplicaciones de purificación de proteínas
El mezclador AKTA START es un mezclador estático de 0,4 ml utilizado para mezclar tampones durante ciclos de gradiente, lo que garantiza la reproducibilidad entre ciclos de purificación de proteínas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ÄKTA Start, tampones de mezcla durante las series de gradiente, lo que garantiza la reproducibilidad en todas las series de purificación
Cantidad 1 unidad