Learn More
Merck Filtro de membrana MF-Millipore™, borde hidrófobo, 5 μm
Código de producto. 10045361 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
47 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10045361 47 mm paquete de 100
1 options
Código de producto. 10045361 Proveedor Merck N.º de proveedor SMEP0470W
Las membranas con borde hidrófobo son filtros estándar tipo MF con bordes considerados hidrófobos para anchos de 3 a 6 mm. En las pruebas de esterilidad de fármacos antibióticos y bacteriostáticos mediante el método de filtro de membrana, el borde no humectante de 6 mm de ancho evita la intrusión del fármaco debajo del borde de sellado del soporte.
Aplicaciones:
  • Pruebas microbiológicas y de esterilidad de antibióticos y fármacos bacteriostáticos
  • Operaciones de llenado de la máquina
  • Disponible en envases esterilizados o listos para autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal de aire 32 l/min/cm2
Punto de burbuja ≥ 0,42 bar
Color Blanco
Tipo de filtro Filtro de membrana
Material MCE
Tamaño de poro 5 μm
Esterilidad No estéril
Código de filtro SMEP
Caudal 32 l/min/ cm2 (aire), 580 ml/min/cm2 (agua)
Para utilizar con (aplicación) La membrana con borde hidrófobo es un filtro estándar tipo MF con bordes considerados hidrófobos para anchos de hasta 6 mm
Hidrofobicidad Borde hidrófobo
Porosidad 84%
Cantidad 100Pack
Tipo de superficie Liso
Intervalo de temperatura (métrico) 75 °C
Grosor (métrico) 135 μm
Tipo Membranas de filtración
Longitud (métrico) 122 mm
Diámetro (métrico) 47 mm
Diámetro del filtro (métrico) 47 mm