Learn More
Mivebresib, MedChemExpress
Código de producto. 16499436
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16499436 50 mg 50 miligramos
16492738 10 mg 10 miligramos
16462516 25 mg 25 miligramos
16415487 5 mg 5 miligramos
16414206 100 mg 100 miligramos
16409995 2 mg 2 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16499436 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100015
MedChemExpress Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Mivebresib (ABBV-075) is a potent and orally active bromodomain and extraterminal domain (BET) bromodomain inhibitor. Mivebresib binds to BRD4 with a Ki of 1.5 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Mivebresib
CAS 1445993-26-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H19F2N3O4S
Cantidad 50 mg
Sinónimo ABBV-075
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (217.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCS(=O)(NC1=CC=C(OC2=CC=C(F)C=C2F)C(C3=CN(C)C(C4=C3C=CN4)=O)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 459.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.47
Porcentaje de pureza 99.42%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death