Learn More
Mitotane, TRC
Código de producto. 30135259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135259 10 g 10 g
30134176 50 mg 50 miligramos
17992015 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM37250010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53-19-0
Fórmula molecular C14 H10 Cl4
Peso molecular (g/mol) 320.04
Sinónimo Ethane, 1,1-dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)- (6CI,7CI,8CI), 1-Chloro-2-[2,2-dichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]benzene, 1,1-Dichloro-2-(o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl)ethane, 1-(2-Chlorophenyl)-1-(4-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-(2'-Chlorophenyl)-1-(4'-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 1-(o-Chlorophenyl)-1-(p-chlorophenyl)-2,2-dichloroethane, 2,4'-Dichlorodiphenyldichloroethane, 2-(2-Chlorophenyl)-2-(4-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, 2-(p-Chlorophenyl)-2-(o-chlorophenyl)-1,1-dichloroethane, CB 313, Chloditan, Chlodithane, Lysodren, Mitotan, Mitotane, NSC 38721, Opeprim, o,p'-DDD, o,p'-Dichlorodiphenyldichloroethane, o,p'-TDE
Nombre IUPAC 1-cloro-2-[2,2-dicloro-1-(4-clorofenil)etilo]benceno
SMILES ClC(Cl)C(c1ccc(Cl)cc1)c2ccccc2Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4'-DDD
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H10Cl4/c15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17)18)11-3-1-2-4-12(11)16/h1-8,13-14H
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.9537