Learn More
Invitrogen™ Indicadores de superóxido mitocondrial MitoSOX™, para adquisición de imágenes de células vivas
Código de producto. 17837181
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 vial
10 viales
2 viales (1 verde, 1 rojo)
5 viales
Excitation/Emission:
∼ 396/610 nm
∼ 488/510 nm
∼396/610 nm
∼ 488/510 nm
488/510 nm (verde), 396/610 nm (rojo)
Indicator:
MitoSox Green
MitoSox Green, MitoSox Red
MitoSox Red
Color:
Rojo
Verde
Verde, rojo
Tamaño de la unidad:
500 microgramos
9 microgramos
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Excitation/Emission Indicator Color Tamaño de la unidad
17837181 1 vial ∼ 488/510 nm MitoSox Green Verde 9 microgramos
17845110 5 viales ∼ 488/510 nm MitoSox Green Verde paquete de 5
11579096 10 viales ∼396/610 nm MitoSox Red Rojo 500 microgramos
17847181 1 vial ∼ 396/610 nm MitoSox Red Rojo cada uno
17866721 2 viales (1 verde, 1 rojo) 488/510 nm (verde), 396/610 nm (rojo) MitoSox Green, MitoSox Red Verde, rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17837181 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor M36005
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-10-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los indicadores de superóxido MitoSOX son colorantes fluorogénicos novedosos dirigidos específicamente a las mitocondrias en células vivas. La oxidación del reactivo MitoSOX por superóxido mitocondrial produce una fluorescencia verde o roja brillante.
Los indicadores de superóxido MitoSOX Green y MitoSOX Red son colorantes fluorogénicos novedosos dirigidos específicamente a las mitocondrias en células vivas. La oxidación del reactivo MitoSOX por superóxido mitocondrial produce una fluorescencia verde o roja brillante.
Las características de estos indicadores incluyen:
• Fácilmente oxidado por superóxido, pero no por otros sistemas generadores de ROS o RNS
• Uso para la adquisición de imágenes de células vivas
• Dirigido de manera rápida y selectiva a las mitocondrias
• Indicador MitoSOX Green: absorción/emisión máxima de ∼ 488/510 nm (conjunto de filtros FITC/GFP tradicionales)
• Indicador MitoSOX Red: absorción/emisión máxima de ∼ 396/610 nm* (se recomienda conjunto de filtros personalizado)
*Robinson et al. (1) informó que si el colorante MitoSOX Redse excita a 396 nm en lugar de 510 nm, puede ser un marcador más selectivo para el superóxido mitocondrial.
El indicador MitoSOX Green se ofrece como un vial o un paquete de cinco viales. El indicador MitoSOX Red se ofrece como un vial o un paquete de diez viales. También hay disponible un paquete variado de un vial con cada uno de los indicadores MitoSOX Red y MitoSOX Green.
Detección rápida y sencilla del superóxido mitocondrial en células vivas
La producción de superóxido por parte de las mitocondrias se puede visualizar en microscopía de fluorescencia utilizando indicadores de superóxido MitoSOX. Impregnan células vivas donde se dirigen selectivamente a las mitocondrias. Se oxidan rápidamente por superóxidos, no por otros sistemas de generación de especies reactivas de oxígeno (ROS) y de especies reactivas de nitrógeno (RNS). El producto oxidado es altamente fluorescente.
Los indicadores MitoSOX pueden utilizarse para distinguir artefactos de preparaciones mitocondriales aisladas de mediciones directas de superóxidos generados en las mitocondrias de las células vivas. Asimismo, pueden constituir una herramienta útil para la investigación de los agentes que modulan el estrés oxidativo en diversas enfermedades. Además, estos indicadores se han utilizado en ensayos de flujo metabólico mediante instrumentos de alto contenido (2). Los indicadores MitoSOX también se han utilizado para detectar superóxido mitocondrial mediante citometría de flujo (3).
Referencias
1: Robinson, Kristine M., et al. Selective fluorescent imaging of superoxide in vivo using ethidium-based probes. Proceedings of the National Academy of Sciences 103.41 (2006): 15038-15043.
2: Little, Andrew Charles, et al. High-content fluorescence imaging with the metabolic flux assay reveals insights into mitochondrial properties and functions. Communications biology 3.1 (2020): 1-10.
3: Kauffman, Megan E. et al. MitoSOX-Based Flow Cytometry for Detecting Mitochondrial ROS. Reactive oxygen species (Apex, N.C.) vol. 2,5 (2016): 361-370.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde
Cantidad 1 vial
Método de detección Fluorescencia
Excitation/Emission ∼ 488/510 nm
Indicator MitoSox Green
Línea de productos MitoSOX