Learn More
mitochondrial ribosomal protein L30 Antibody, Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Código de producto. 18329245 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18329245 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18329245 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP305921AF405
Rabbit Polyclonal Antibody
mitochondrial ribosomal protein L30 Polyclonal specifically detects mitochondrial ribosomal protein L30 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno mitochondrial ribosomal protein L30
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Alexa Fluor 405
Dilución Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen 39S ribosomal protein L30, mitochondrial, L28mt, L30mt, mitochondrial ribosomal protein L30, MRP-L28FLJ44438, MRPL28MGC3314,39S ribosomal protein L28, mitochondrial, MRP-L30, RPML28MGC24095
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human mitochondrial ribosomal protein L30 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51263
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG