Learn More
Mirdametinib, MedChemExpress
Descripción
Mirdametinib (PD0325901) is an orally active, selective and non-ATP-competitive MEK inhibitor with an IC50 of 0.33 nM. Mirdametinib exhibits a Kiapp of 1 nM against activated MEK1 and MEK2. Mirdametinib suppresses the expression of p-ERK1/2 and induces apoptosis. Mirdametinib has anti-cancer activity for a broad spectrum of human tumor xenografts.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mirdametinib |
| CAS | 391210-10-9 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C16H14F3IN2O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | PD0325901 PD325901 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 56 mg/mL (116.14 mM) |
| SMILES | O=C(C1=CC=C(C(F)=C1NC2=CC=C(I)C=C2F)F)NOC[C@H](O)CO |
| Peso molecular (g/mol) | 482.19 |
| Mostrar más |