Learn More
MIPOL1 Antibody [Biotin], Novus Biologicals™
Código de producto. 30576270 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
30576270 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 30576270 Proveedor Novus Biologicals N.º de proveedor NBP345912B
Rabbit Polyclonal Antibody
MIPOL1 Polyclonal antibody specifically detects MIPOL1 in Human samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antígeno MIPOL1
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Biotin
Formulación PBS
Alias de gen DKFZp313M2036, MGC34010, mirror-image polydactyly 1, mirror-image polydactyly gene 1 protein
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno mirror-image polydactyly 1. (Uniprot# Q8TD10)
Método de purificación Immunogen affinity purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 145282
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG