Learn More
IKA™ Control Ministar80
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16258611 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad:
50 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad unitSize
16258611 50 L cada uno
1 options
Código de producto. 16258611 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025001990
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El agitador de hélice de alta tecnología cuenta con un diseño compacto, lo que lo hace ideal para aplicaciones especiales.
  • Pantalla de respuesta rápida encapsulada en vidrio endurecido para una visibilidad y resistencia química máximas
  • Los sensores de vibración de última generación detectan desviaciones de los umbrales permitidos y detienen automáticamente el proceso
  • Pantalla nítida para tener toda la información esencial a la vista
  • Temporizador/contador integrado para el control de reacciones de sensibilidad cinética y recordatorios
  • Viscosidades hasta 60000 mPas y volúmenes de hasta 50 l
  • Velocidad continuamente ajustable entre 30 y 500 rpm
  • Interfaz USB, por ejemplo, para documentar parámetros mediante labworldsoft™ o para instalar actualizaciones de firmware
  • Manejo intuitivo y sencillo; superficie sensible al tacto para una larga vida útil
  • Lectura de temperatura en la pantalla
  • Carcasa resistente a productos químicos
  • Función de bloqueo de teclas
  • Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con cambios de viscosidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad 50 L
Pantalla LCD
Tensión 100/240 V
Vataje 69 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 70 x 193 x 154 mm
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 0,5 a 8 mm
Tipo de motor De CC sin escobillas
Clase de protección IP54
par de torsión 0,8 Nm
Viscosidad Máx. de 60.000 mPas
Peso (métrico) 1,72 kg