Description
- Silencioso, intuitivo y fácil de integrar en su sistema existente, con control directo mediante el teclado o de forma remota a través de otro dispositivo.
- Para su uso con la bomba peristáltica MINIPULS™3
- Caudal: 0.3 μL to 220 mL/min.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con | MINIPULS™ 3 |
| Tipo de motor | Motor de alto par de torsión |
| Control de velocidad | Microprocesador |
| Tipo | Módulo |