Learn More
Gilson™ Minipuls Evolution™ Laboratory Peristaltic Pump
Código de producto. 12386112 Tienda Gilson Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
100/240 VCA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
12386112 100/240 VCA cada uno
1 options
Código de producto. 12386112 Proveedor Gilson™ N.º de proveedor F110701
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Speed control module for liquid transfer applications.
  • Safe and durable design
  • Stainless-steel rollers for great durability and chemical resistance
  • Low operating noise
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Liquid transfer applications
Incluye Drive module, Standard accessory package
Modelo Speed control module
Anchura global (métrico) 164 mm
Altura global (métrico) 169 mm
Peso con embalaje (métrico) 2.4 kg
Requisitos eléctricos Line Frequency: 50 to 60 Hz / Line Voltage: 100 to 240 VAC / Power consumption:full load 48 w at 220 V – no load 35 w at 220 V
Tensión 100/240 VCA
Frecuencia 50/60 Hz