Learn More
CORNING MEDIA TECH™ Medio esencial mínimo (MEM)
Descripción
- Siguiendo el patrón de los medios de Eagle’s
- Adecuado para el crecimiento de un amplio espectro de células de mamíferos
- Uno de los medios de cultivo celular sintéticos más utilizados.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 1 X |
| Tipo de producto | Medios de cultivos celulares |
| Esterilidad | Estéril |
| Cantidad | 500 mL |
| Formulación | MEM con 1,5 g/l de bicarbonato sódico, aminoácidos no esenciales, L-glutamina y piruvato sódico |