Learn More
Merck Minicon B15, 8 celdas/unidad
Código de producto. 10106300 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
8 celdas/unidad
Código de producto.
10106300 8 celdas/unidad
1 options
Código de producto. 10106300 Proveedor Merck N.º de proveedor 9031
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Concentra orina, líquido cefalorraquídeo y otros líquidos para enriquecer analitos. El Minicon B15, 8 celdas/unidad se utiliza en todo el mundo como paso preparatorio para aumentar la sensibilidad de análisis in vitro y clínicos posteriores. El concentrador estático no requiere accesorios.
  • Concentrar suero, orina, líquido cefalorraquídeo y otros líquidos corporales antes del análisis
  • Intensifica los analitos que indican estados anormales o patológicos (por ejemplo, proteínas de Bence Jones en orina)
  • Algunas aplicaciones habituales son:
    • Concentrar proteínas, títulos de anticuerpos y antígenos y enzimas o isoenzimas
    • Concentración simple de muestras de investigación
    • Eliminación o intercambio de sales y otros microsolutos por repetición, dilución y concentración
    • Purificación de macrosoluto de membrana retenida
  • El absorbente extrae el disolvente y las sales a través del ultrafiltro, concentrando la muestra
  • No requiere equipo adicional y utilizarse sin supervisión
  • Dispositivo de ultrafiltración de 8 pocillos desechable no estéril con un volumen de 5 ml (50 µl de volumen de concentrado final)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Descripción 4,5 cm x 14,7 cm x10,2 cm (An x P x Al)
Desechables
Material (membrana) PES
MWCO 15 kDa
Esterilidad No estéril
Área de filtración 22 cm2
Para utilizar con (aplicación) Concentración de orina y líquido cefalorraquídeo para enriquecimiento de los analitos en laboratorios clínicos
Cantidad 40/paq.
Tipo 8 cámaras/unidad
Volumen (métrico) 5 mL