Descripción
- Pequeño tamaño, pero una potente mezcla
- El mezclador vórtex Mini proporciona una velocidad fija de 2800 rpm aplicando solo una ligera presión en el centro del cabezal vórtex resistente a los derrames.
- Elimine la presión y el motor vórtex se detendrá inmediatamente.
- Operación silenciosa y suave contenida en una pequeña superficie de 10 x 10 cm.
Especificaciones
Especificaciones
| Intervalo de velocidad | Fijo, 2800 rpm |
| Tensión | 100/240 V |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Tipo de tapón | Enchufe de la UE |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Altura (imperial) | 2,6 in |
| Altura (métrico) | 6,6 cm |
| Longitud (imperial) | 3,7 pulg |
| Longitud (métrico) | 9,4 cm |
| Anchura (imperial) | 3,9 in |
| Mostrar más |