Learn More
Fisherbrand™ Cabina de esterilización Mini UV con temporizador
Código de producto. 15572496 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Bandeja
No hay ninguna bandeja
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
15572496 No hay ninguna bandeja cada uno
15582496 Bandeja cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15572496 Proveedor Fisherbrand™ N.º de proveedor FUVCABMINI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1676.43€
    1583.31€ / paquete de 1
    Ahorro 93.12€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Limita la contaminación de la reacción de PCR. La cabina de esterilización Mini UV Fisherbrand™ con temporizador proporciona una zona cómoda para preparar reacciones de PCR en un entorno sin ácidos nucleicos.
  • Las luces UV de las cabinas desnaturalizan los ácidos nucleicos en 5 a 30 minutos, lo que los convierte en inadecuados para la amplificación.
  • Incorpora funciones de seguridad para evitar la exposición del usuario a la luz UV.
  • Las luces UV se controlan por temporizador
  • Los interruptores de seguridad en las puertas de las cabinas apagan las luces UV cuando se abren.
  • Protege de las emisiones radiactivas beta
  • Especificaciones
    Tipo de iluminación 4 luces UV, 1 blanca
    Fondo (métrico) 350 mm
    Altura (métrico) 510 mm
    Incluye No hay ninguna bandeja
    Vataje 5 x 15 W
    Peso (métrico) 12 kg
    Anchura (métrico) 560 mm