Learn More
Tork Mini limpiador de asientos de inodoro S5
Código de producto. 30243769 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 8
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30243769 Transparente paquete de 8
1 options
Código de producto. 30243769 Proveedor Tork N.º de proveedor 425302
 Artículo restringido
En stock
Tork El limpiador de asientos de inodoro proporciona mayor tranquilidad a los visitantes. Asegúrese de que el asiento del inodoro quede más limpio con una dosis de limpiador de asientos de inodoro en un trozo de papel higiénico. Adecuado para Tork Mini dispensadores de jabón y desinfectante, fáciles de usar y comprobados.
  • Recarga rápida en menos de 10 segundos.
  • Recarga higiénica con una botella sellada de fábrica con una nueva bomba para cada recarga, lo que ayuda a reducir el riesgo de contaminación.
  • Reduzca los desechos con esta botella de recarga plegable, que genera un 70 % menos de desperdicio de volumen (según la prueba de Essity).
  • Para obtener información sobre peligros y precauciones, consulte la Hoja de datos de seguridad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Limpiador de inodoros
Color-coded N.º
Scent Sin perfume
Color Transparente
Envase Frasco de plástico
Alternate Part Number 7322541450858
compliance-icons
Nombre del producto
  • X8 Tork Mini Toilet Seat Cleaner S5 Factory-Sealed
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.