Learn More
Tork Dispensador de papel higiénico Mini Jumbo de acero inoxidable T2
Código de producto. 32209940 Tienda Tork Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Admite:
Papel higiénico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Admite Tamaño de la unidad
32209940 Papel higiénico cada uno
1 options
Código de producto. 32209940 Proveedor Tork N.º de proveedor 460006
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Un diseño moderno con superficies lisas y líneas limpias que encaja perfectamente en el baño
  • Protege los rollos higiénicos y promueve un entorno higiénico con un diseño de dispensadores cerrados
  • Reducir el consumo, gracias al freno de balanceo óptimo evita los rodeos que giran libremente
    • Un soporte inteligente para rollos de corte permite usar el rollo completo
  • Crea una gran impresión y mejora la imagen de alta calidad de tu instalación
    • El acero inoxidable elegante con recubrimiento antihuellas se mantiene limpio
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dispensador de papel higiénico Jumbo Roll
Color Plata
Longitud (imperial) 10,78 in
Longitud (métrico) 274 mm
Anchura (imperial) 14,76 in
Anchura (métrico) 375 mm
Altura (imperial) 6,25 in
Altura (métrico) 159 mm
Admite Papel higiénico
Material Acero inoxidable
Mounting Montaje en pared
No. of Compartments 1
Product Style Tapa articulada con frontal cerrado
Modelo Mini Jumbo