Learn More
Cytiva Kits de minidiálisis
Código de producto. 11520694 Tienda Cytiva Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
1 kDa
8 kDa
Capacidad (métrico):
250 μl
2 mL
Tamaño de la unidad:
1 set
250 microlitros
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11520694 8 kDa 2 mL 1 set
10196074 1 kDa 250 μl 1 set
11510694 1 kDa 2 mL cada uno
10617465 8 kDa 250 μl 250 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11520694 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 80648432
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Includes
50 tubos con 50 tapones de diálisis y 50 tapones estándar, más seis flotadores
Ofrecer una solución sencilla a los problemas de manipulación de la diálisis de pequeño volumen. Los tubos de diálisis del kit tienen cada uno un tapón que incorpora un pequeño disco de membrana de diálisis.
  • Especialmente adecuado para desalinizar muestras de proteínas antes del electroisoenfoque (IEF) y la electroforesis 2D
  • Utiliza tubos de diálisis desechables con membrana de diálisis incorporada en los tapones
  • El fondo del tubo cónico maximiza la recuperación de la muestra
  • El proceso se completa en tan solo varias horas
  • Elección de corte de peso molecular y tamaño del tubo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de minidiálisis
MWCO 8 kDa
Capacidad (métrico) 2 mL
Contenido del kit 50 tubos con tapón de diálisis, 50 tapones estándar y 6 flotadores
Cantidad Cada
Para utilizar con (aplicación) Ofrece una solución simple a los problemas de manipulación de la diálisis de pequeño volumen, cada uno de los tubos de diálisis del kit tiene un tapón que incorpora un pequeño disco de membrana de diálisis