Descripción
Producto accesorio de filtración en vacío de vidrio Millipore
Tapón nº 8, perforado, con revestimiento de parileno, 5/pack
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de vidrio clásicos de Millipore de 47 mm.
Tapón nº 8, perforado, con revestimiento de parileno, 5/pack
Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa.
Este elemento es una pieza de accesorios para los kits de soporte de filtro de vidrio clásicos de Millipore de 47 mm.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Silicona |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración en vacío |
| Cantidad | 5Pack |
| Diámetro del área superior (métrico) | 41,2 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Kits de portafiltros de vidrio Millipore clásicos |