Descripción
Producto accesorio de filtración en vacío de vidrio Millipore. Cubierta de vidrio Millipore, 47 mm, para su uso con el kit Millipore MilliSolve. Estos productos accesorios están diseñados para sustituir las piezas contenidas en los kits de filtración en vacío de vidrio de Millipore o para proporcionar una configuración alternativa. Este elemento es una pieza de accesorios para el kit Millipore MilliSolve.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Para utilizar con (equipo) | Kit Millipore MilliSolve |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |