Learn More
Merck Millicup™-FLEX, kit de filtración desechable de 47 mm
Código de producto. 16437545 Tienda Merck Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Desechables:
Un solo uso
Uso limitado
Tamaño de la unidad:
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Desechables unitSize
16437545 Uso limitado 1 set
16447545 Un solo uso 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16437545 Proveedor Merck N.º de proveedor MCFLX4702
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El kit de filtración desechable Millicup™-FLEX combina la comodidad de la filtración desechable con la flexibilidad y compatibilidad de los materiales de vidrio tradicionales de filtración al vacío.
El Millicup™ La unidad de filtración al vacío no estéril -FLEX combina la comodidad de la filtración desechable con la flexibilidad y compatibilidad de la cristalería de filtración al vacío tradicional. Con componentes modulares resistentes a los solventes, la unidad de filtración Millicup-FLEX ofrece un medio seguro y eficiente para filtrar una variedad de soluciones acuosas y orgánicas, lo que permite al usuario filtrar directamente en botellas de filtración con clasificación de vacío GL45 con su elección de membranas de disco de 47 mm (se venden por separado). El diseño sin abrazaderas y listo para ensamblar del sistema de filtración Millicup-FLEX elimina la necesidad de limpieza antes de la filtración. – ahorrando tiempo y, en última instancia, reduciendo el riesgo de contaminación de la muestra. Después de la filtración, el embudo de 250 ml y el collar de soporte de la membrana se desconectan fácilmente para permitir el acceso directo a la membrana.
Características y ventajas:
  • Compatible con disolventes orgánicos y acuosos
  • Diseño de mango ergonómico
  • reduce el riesgo de contaminación.
  • Filtrar directamente en botellas de almacenamiento con capacidad de vacío
  • Fácil acceso a la membrana después de la filtración (las membranas se venden por separado)
  • Componentes totalmente reciclables
Disponible en 2 versiones:
  • Kit de inicio: 10 embudos con 2 collares de soporte de membrana semi-reutilizables y adaptadores de tubo de vacío (MCFLX4702)
  • Kit de un solo uso: 10 embudos con 10 collares de soporte de membrana de un solo uso y adaptadores de tubo de vacío (MCFLX4710)
Los tres componentes del Millicup™ -Las unidades de filtración FLEX son totalmente reciclables, lo que minimiza su impacto ambiental.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Transparente con adaptador azul
Desechables Uso limitado
Para utilizar con (equipo) Aparato de filtración al vacío
Material Polipropileno
Volumen de muestra 250 mL
Esterilidad No estéril
Incluye 10 embudos, 2 collares de soporte y 2 adaptadores para tubos de vacío
Tipo de membrana Filtros de disco de corte
Ajuste de la salida Bottletop universal
Estilo de salida Bottletop universal
Tipo Filtros para frascos
Volumen (métrico) 250 mL
Diámetro de la membrana (métrico) 47 mm