Learn More
Merck Placas de cultivo celular de 24 pocillos Millicell™
Código de producto. 11712505 Tienda Merck Productos
Change view
Click to view available options
Membrana de soporte:
PCF
PET
Tamaño de poro:
0,4 μm
1 μm
3 μm
5 μm
8 μm
Tamaño de la unidad:
5 PCS
cada uno
paquete de 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Membrana de soporte Tamaño de poro unitSize
11712505 PET 1 μm cada uno
10174263 PCF 8 μm paquete de 5
11702505 PCF 0,4 μm cada uno
10479173 PCF 5 μm 5 PCS
10193833 PCF 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11712505 Proveedor Merck N.º de proveedor PSRP010R1
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona dos veces el área de membrana que las placas de 24 pocillos estándar
El ensamblaje patentado está diseñado para respaldar la fijación, el crecimiento y la diferenciación celulares para numerosas aplicaciones y es compatible con el uso manual o con sistemas automatizados de siembra, alimentación y lavado celulares.
  • Los puertos de acceso basolaterales en cada pocillo permiten la adición de medios sin desmontar la placa de cultivo celular ni la bandeja receptora
  • La asistencia apical protege la monocapa celular durante la alimentación manual
  • Las patas en la placa de filtro elevan y protegen la monocapa celular si se retira la bandeja del alimentador
  • La membrana tratada para cultivo de tejidos favorece la fijación celular
  • Los bordes elevados de los pocillos mejoran el sellado de cinta
  • Etiquetado con fuente grande para la comodidad del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color del tapón Transparente
Cierre incluido Tapón incluido
Material del cierre Poliestireno
Forma del fondo Plano
Color Transparente
Área de cultivo 0,7 cm
Material Poliestireno
Forma Rectangulares
Esterilidad Estéril
Tipo Placa de Cultivo Celular
Número de pocillos 24
Para utilizar con (aplicación) Fijación, crecimiento y diferenciación celular para muchas aplicaciones celulares
Incluye Tapa, bandeja alimentadora de un pocillo, placa de cultivo celular de 24 pocillos, bandeja receptora de 24 pocillos
Tamaño de poro 1 μm
Cantidad Unidad
Membrana de soporte PET
Longitud (métrico) 128 mm
Anchura (métrico) 84,8 mm
Altura (métrico) 26,2 mm