Learn More
Novus Biologicals™ MIER1 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Código de producto. 18660411 Tienda Bio Techne Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
18660411 0,1 mL 0.10 ml
1 options
Código de producto. 18660411 Proveedor Novus Biologicals™ N.º de proveedor H00057708T01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Especificaciones
Cantidad 0,1 mL
Contenido y almacenamiento Store at -80C. Avoid freeze-thaw cycles.
Categoría de investigación Cell Cycle and Replication
Objetivo MIER1
Sinónimo DKFZp781G0451, Early response 1, ER1, hMI-ER1, KIAA1610MI-ER1, mesoderm induction early response 1 (MI-ER1), mesoderm induction early response 1 homolog (Xenopus laevis), mesoderm induction early response protein 1, MGC131940, MGC150640, MGC150641, Mi-er1
Símbolo de gen MIER1