Learn More
Sartorius Controlador de pipeteo Midi Plus™
BIOPHARMA
Código de producto. 10759754 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 a 100 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10759754 1 a 100 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10759754 Proveedor Sartorius N.º de proveedor 710931
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Adaptador de CA universal (enchufes de Europa, EE. UU./Japón, Reino Unido y China), filtro hidrófobo esterilizable en autoclave
La dispensación en una placa de medios de cultivo se puede realizar con cuidado, gota a gota, sin romper la fina superficie de los medios. El controlador de pipeteo Sartorius Midi Plus™ permite ajustar la velocidad de aspiración y dispensación para adaptarse fácilmente a pipetas de volumen grande o pequeño.
El controlador de pipeta ligero y sin cable permite la aspiración desde frascos y tubos sin las elevaciones de brazo y mano necesarias con las pipetas serológicas o volumétricas. Se adapta a las pipetas de vidrio o plástico más utilizadas, pero también se puede utilizar con puntas desechables de 5 ml y 10 ml. La velocidad se puede ajustar aplicando presión variable con el dedo a los botones de funcionamiento.
  • Diseño ergonómico
  • Ligero
  • Electrónico
  • Inalámbrico
  • Control preciso con la punta del dedo de intervalos de velocidad variables
  • Filtro esterilizable en autoclave hidrófobo: evita la aspiración excesiva
  • Control de velocidad lineal
  • Aviso de batería baja
  • Control continuo de la velocidad: Permite ajustar la velocidad de aspiración y dispensación de manera fácil y precisa para adaptarse a cualquier pipeta de volumen grande o pequeño
  • Conjunto de adaptador de pipeta esterilizable en autoclave
Certifications
Marcado CE
Garantía
2 años de garantía
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Batería, tipo NiMH, juego de 3
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Velocidad de dispensación ∼10 ml/seg.
Para utilizar con Pipetas
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 1 a 100 ml
Para utilizar con (equipo) Pipetas de vidrio/plástico, pipetas Pasteur
Incluye Adaptador de CA universal (enchufes de Europa, EE. UU./Japón, Reino Unido y China), filtro hidrófobo esterilizable en autoclave
Tiempo de recarga 3 horas aproximadamente
Peso (métrico) 212 g