Learn More
Christeyns™ Mida Chriox 5
Código de producto. 17831445
Cambiar vista
Click to view available options
Formato:
Bidón
Lata
Tamaño:
22 kg
222 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Formato Tamaño unitSize
17831445 Lata 22 kg cada uno
17841445 Bidón 222 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 17831445 Proveedor Christeyns™ N.º de proveedor 695935
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Mida Chriox 5 es un esporicida biodegradable, de amplio espectro y con bajos residuos, elaborado a partir de ácido peracético.
  • Desinfectante a base de ácido peracético
  • Recomendado para la higiene en las industrias cosmética y farmacéutica.
  • Adecuado para la industria orgánica y cosmética.
  • Utilizable en CIP sin surfactantes
  • Medición y control por conductividad
  • Autorizado para las siguientes aplicaciones en: TP2: Desinfectante utilizado en el sector privado y en el ámbito de la salud pública y otros productos biocidas; TP4: Desinfectante para superficies en contacto con alimentos y piensos con aclarado obligatorio
Especificaciones
Tipo de producto Concentrado de desinfectante
Color-coded N.º
Formulario Líquido concentrado
pH Neutral
Scent Olor normal
Esterilidad No estéril
Formato Lata
Tamaño 22 kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Mida CHRIOX 5
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH071-Corrosivo para las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: hydrogen peroxide, acetic acid, peracetic acid