Descripción
- Apilable en un formato de gradilla y también entre todas las variantes de gradilla; ahorra espacio en el laboratorio cuando no se utiliza
- Los pies de silicona antideslizantes y el diseño a prueba de inclinación garantizan la seguridad manipulación
- Diseño ondulado: las filas de tubos están dispuestas a diferentes alturas para que los recipientes de reacción sean fácilmente accesibles y claramente identificables.
- Fabricada en polipropileno (PP) para aportar alta resistencia química y física
- Dimensiones de ahorro de espacio optimizadas gracias a una disposición perfecta de la superficie de los tubos sin comprometer la manipulación de estos
- Gran flexibilidad: admite tubos de diferentes tamaños
- Las posiciones de los tubos numerados permiten una orientación rápida y fácil y sin errores manipulación
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Admite | Tubos para PCR, Tubos (25 o 50 ml) |
| Material | Polipropileno |
| Posiciones | 1 |
| Forma | Cónicos |
| Apilables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (equipo) | 1 tubo cónico de 25 ml o 50 ml |
| N.° por paquete | 4 Pk. |
| Mostrar más |