Learn More
IKA™ Control EUROSTAR, Agitador de hélice
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15781468 Tienda IKA Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Velocidad:
De 30 a 1000 rpm
De 30 a 500 rpm
Capacidad:
10 L
20 L
par de torsión:
15 Ncm
30 Ncm
Viscosidad:
20.000 mPas
8000 mPas
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Velocidad Capacidad par de torsión Viscosidad unitSize
15781468 De 30 a 500 rpm 20 L 30 Ncm 20.000 mPas cada uno
15720728 De 30 a 1000 rpm 10 L 15 Ncm 8000 mPas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15781468 Proveedor IKA™ N.º de proveedor 0025001987
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Agitador de hélice compacto de alta tecnología con garantía de por vida.
  • Pantalla de respuesta rápida encapsulada en vidrio endurecido para una visibilidad y resistencia química máximas
  • Los sensores de vibración de última generación detectan desviaciones de los umbrales permitidos y detienen automáticamente el proceso
  • Pantalla nítida para tener toda la información esencial a la vista
  • Temporizador/contador integrado para el control de reacciones de sensibilidad cinética y recordatorios
  • Interfaz USB, por ejemplo, para documentar parámetros utilizando labworldsoft™ o para instalar actualizaciones de firmware
  • Manejo intuitivo y sencillo
  • Superficie sensible al tacto para una larga vida útil
  • Lectura de temperatura en la pantalla
  • Carcasa resistente a productos químicos
  • Función de bloqueo de teclas
  • Regulador de velocidad controlado por microprocesador para una velocidad de rotación constante, incluso con cambios de viscosidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Velocidad De 30 a 500 rpm
Capacidad 20 L
Pantalla LCD: Velocidad, temperatura, par de torsión, temporizador
Tensión 100/240 V, V CC: 24 V
Vataje 32 W
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 60 x 173 x 136 mm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, 50/60 Hz, 32 W
Frecuencia 50/60 Hz
Tamaño del mandril De 0,5 a 8 mm
Material Revestimiento de aluminio fundido/polímero termoplástico
Modelo Microstar 30
Tipo de motor De CC sin escobillas
par de torsión 30 Ncm
Viscosidad 20.000 mPas
Peso (métrico) 1,26 kg