Descripción
- Columnas vacías microspin con tapones de rosca para utilizar con los medios de cromatografía que se prefieran, como Sephadex™, para desalinización, purificación de ADN, etc.
- Las columnas vacías microspin proporcionan flexibilidad eligiendo los medios y volúmenes de lecho que se prefieran, lo que permite la optimización del proceso
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Columna de centrifugación |
| Isolation Technology | Columna de centrifugación |
| Para utilizar con (aplicación) | Purificación rápida de ADN, desalinización/intercambio de tampones de ADN |
| Tipo de producto | Columna |
| Cantidad | Paquete de 100 |