Learn More
Motic™ Cabezal de microscopio, SMZ-171 BH
Código de producto. 15465502
Cambiar vista
Click to view available options
Estilo de cabeza:
Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de cabeza Tamaño de la unidad
15465502 Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360° cada uno
1 options
Código de producto. 15465502 Proveedor Motic™ N.º de proveedor 1100200600751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    825.00€
    791.00€ / paquete de 1
    Ahorro 34.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Cabeza de microscopio estéreo que emplea el sistema óptico estereoscópico de Greenough para una ampliación a gran escala, imágenes sin distorsión y una profundidad de campo superior. Motic™ La cabeza de microscopio SMZ-171 BH es una cabeza binocular
  • Sistema óptico Greenough.
  • Cabezal binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°.
  • Lentes de campo ancho ajustable WF 10X/23 mm
  • 6,7:1 Relación de zoom, WD=110 mm
Especificaciones
Tipo de producto Cabezal de microscopio binocular
Estilo de cabeza Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
Eyepiece WF 10X/23 mm, ajustable