Learn More
Zeiss™ Cuerpo de microscopio para Stemi Sistema 305 Trino Greenough
Código de producto. 15437104
Cambiar vista
Click to view available options
Potencia de aumento:
De 0.8X a 4X
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Potencia de aumento Tamaño de la unidad
15437104 De 0.8X a 4X cada uno
1 options
Código de producto. 15437104 Proveedor Zeiss™ N.º de proveedor 4350639010000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1165.50€
    1098.83€ / paquete de 1
    Ahorro 66.67€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Diseñado para su uso con el Stemi Sistema 305 Trino Greenough
  • Puerto de cámara con vis fija de 50: doc dividido a la izquierda y montura C 0,5x
  • Zoom operable manualmente 5:1 (0,8x a 4,0x) en ambos lados
  • Topes de clic de zoom fijos: 0,8x, 1x, 2x, 3x, 4x
  • Distancia de trabajo libre 110mm
  • Ángulo de visión 45° con distancia interocular ajustable de 55 a 75 mm
  • Montura de ocular de 30 mm con número de campo máximo de 23 mm
  • Montaje D: 76 mm para Stemi monte/Monte S
  • Interfaz D: 66 mm para iluminadores
  • Rosca M52 para óptica frontal o analizador
  • Iluminación LED casi vertical integrada (IVI) para stands K EDU/LAB/MAT, stand M LED, controlador K LED. Incluye además:
  • Oculares 10x/23 Br. foc.
  • Cable espiral RJ12
Especificaciones
Estilo de la base Montura de 76 mm para Stemi monte/Monte S
Potencia de aumento De 0.8X a 4X
Para utilizar con (equipo) Stemi Sistema 305 Trino Greenough
Tipo de producto Cuerpo del microscopio
Eyepiece Enfoque brillante 10X/23