Learn More
Micronova™ Cepillo de válvula
Código de producto. 12715755 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
40,6 cm
76,2 cm
Diámetro (métrico):
10,2 cm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
12715755 40,6 cm 10,2 cm 1 PCS
12745755 76,2 cm 10,2 cm 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12715755 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor BRWH50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.05€
    66.28€ / paquete de 1
    Ahorro 2.77€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un cepillo grande de cerdas de poliéster y forma ovalada con un núcleo y mango de plástico sin BPA, diseñado para limpiar bidones, depósitos y cestillos.
El cepillo de válvula Micronova es ideal para la limpieza de equipos, como bidones, depósitos y cestillos. Todos los materiales de construcción se producen a partir de resinas base sin BPA y aprobadas por la FDA.
  • Cepillo grande de forma ovalada con mango acoplado
  • Ideal para limpiar bidones, depósitos, cestillos y otros equipos
  • Cerdas de poliéster con núcleo y mango de plástico
  • Sin BPA y aprobado por la FDA
Especificaciones
Tipo de producto Cepillo de válvula
Color-coded N.º
Handle Type Plástico
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Color Blanco
Contenido y almacenamiento Mantener a temperatura ambiente
Diámetro (imperial) 4 in
Diámetro (métrico) 10,2 cm
Diámetro del mango (métrico) 10 cm
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Cepillo de válvula para limpiar bidones, depósitos y cestillos
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40,6 cm
Material Poliéster
Resistente a Productos químicos
Anchura (métrico) 10,2 cm